Merck
697893
Sigma-Aldrich
6-Bromoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
208.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.663
densidad
1.538 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Clave InChI
IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Alexander V Shaferov et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(11) (2020-06-11)
Pd(0)-catalyzed amination was employed for the synthesis of a new family of (S)-1,1'-bianaphthalene-2,2'-diamine derivatives possessing additional chiral and fluorophore substituents. The compounds thus obtained were tested as potential detectors of seven amino alcohols, and some of them were found to
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method