Merck
696943
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-[(4R,11bS)-3H-dinaphtho[2,1-c:1′′-e]phosphepin-4(5H)-yl]-1,2-diphenylethylamine
kanata purity
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H30NP
Peso molecular:
507.60
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +162°, c = 0.5 in chloroform
mp
91-96 °C
grupo funcional
amine
phenyl
phosphine
cadena SMILES
N[C@H]([C@@H](P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NP/c37-35(27-13-3-1-4-14-27)36(28-15-5-2-6-16-28)38-23-29-21-19-25-11-7-9-17-31(25)33(29)34-30(24-38)22-20-26-12-8-10-18-32(26)34/h1-22,35-36H,23-24,37H2/t35-,36-/m0/s1
Clave InChI
YHBAPPMVVCHAQC-ZPGRZCPFSA-N
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.