Merck
696862
Sigma-Aldrich
Tris(2-benzimidazolylmethyl)amine
97%
Sinónimos:
(BimH)3, N,N-Bis(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)-1H-benzimidazole-2-methanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21N7
Número de CAS:
Peso molecular:
407.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
277-281 °C (lit.)
cadena SMILES
C(N(Cc1nc2ccccc2[nH]1)Cc3nc4ccccc4[nH]3)c5nc6ccccc6[nH]5
InChI
1S/C24H21N7/c1-2-8-17-16(7-1)25-22(26-17)13-31(14-23-27-18-9-3-4-10-19(18)28-23)15-24-29-20-11-5-6-12-21(20)30-24/h1-12H,13-15H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
Clave InChI
YQIGEJHOYBUSLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Carbonic anhydrase models
  • Porous lanthanide tris(benzimidazolylmethyl)amine nitrato frameworks
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2