Merck
696552
Sigma-Aldrich
9-Phenanthracenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
Phenanthracene-9-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
165-170 °C
cadena SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,16-17H
Clave InChI
JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
May contain varying amounts of anhydride
Reactant involved in the synthesis of:
  • Large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Electron rich benzo[g,h,i]perylenes
  • FLAP protein inhibitors as antiinflammatory agents
  • Aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors
Reactant involved in homocoupling reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)