Merck
696072
Sigma-Aldrich
N-Propargyl phthalimide
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
107,00 €
25 G
194,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
107,00 €
25 G
194,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
185.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
148-152 °C
grupo funcional
imide
cadena SMILES
O=C1N(CC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
Clave InChI
PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gerasimos Rassias et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112948-112948 (2020-11-04)
Βradykinin stimulation of B2 receptor is known to activate the oncogenic ERK pathway and overexpression of bradykinin receptors B1 and B2 has been reported to occur in glioma, colorectal and cervical cancers. B1R and B2R antagonists have been shown to