Merck
695246
Sigma-Aldrich
((4-Trifluoromethyl)phenyl)di-tert-butylphosphine
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22F3P
Número de CAS:
Peso molecular:
290.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
34-39 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
Clave InChI
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
43.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)