694703
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Sinónimos:
Bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenyl]phosphinous chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-120 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(Cl)c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H46ClO2P/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32-13)28(4,5)6)34(31)20-17-23(29(7,8)9)26(33-14)24(18-20)30(10,11)12/h15-18H,1-14H3
Clave InChI
VOGHMZHRQUWLRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Asymmetric hydrogenation with iridium catalysts
- Condensations with optically active diols
- Chemoselective reaction with deprotonated 2-hydoxy-3,3,N-trimethylbutanamide
Reactant for synthesis of:
- Phosphine-containing amino acids and peptide-based catalyst ligands
- Nonracemic phosphine-containing amino acids for palladium-catalyzed asymmetric allylic substitution reactions
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)