Merck
694398
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
35-39 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)C1(CCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)6(5(11)12)3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,11,12)
Clave InChI
DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)