694096
2-Butynyl p-toluenesulfonate
96%
Sinónimos:
2-Butynyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
96%
formulario
solid
mp
47-51 °C
cadena SMILES
CC#CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,9H2,1-2H3
Clave InChI
HGZKJNHJABSJTC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)