693537
R-MOP
≥94%
Sinónimos:
(R)-(+)-2-(Diphenylphosphino)-2′-methoxy-1,1′-binanaphthyl
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +94°, c = 0.5 in chloroform
cadena SMILES
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(ccc4ccccc34)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H25OP/c1-34-30-22-20-24-12-8-10-18-28(24)32(30)33-29-19-11-9-13-25(29)21-23-31(33)35(26-14-4-2-5-15-26)27-16-6-3-7-17-27/h2-23H,1H3
Clave InChI
KRWTWSSMURUMDE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Ligand used in palladium-catalyzed asymmetric hydrosilylation of olefins, palladium-catalyzed reduction of allylic esters, rhodium-catalyzed asymmetric addition reactions, and asymmetric amination reactions catalyzed by copper(I) complexes.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago