Merck
693391
Sigma-Aldrich
Poly(3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
0.5 % (w/v) in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(C14H22OS)n
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
mol peso
Mn <10,000
concentración
0.5 % (w/v) in THF
densidad
0.877 g/mL at 25 °C
fluorescencia
λex 350 nm; λem 427 nm in THF
Descripción general
Regioregular.[1]
Aplicación
P3DOT may be used in solar cells.1,[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-23.3 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chenjun Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8980-8986 (2006-07-06)
Low band gap conjugated polymers with proper energy levels for charge transfer are required to achieve high-efficiency polymer solar cells. We report the synthesis and characterization of two new regioregular copolymers that are based on 3-alkoxythiophene monomers: poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl) (POT-co-DOT) and
Artículos
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study