Merck
693022
Sigma-Aldrich
S-DM-BINAP
Sinónimos:
S-(−)-2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phoshino]-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H48P2
Número de CAS:
Peso molecular:
734.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -172°, 20, c = 1 in chloroform
mp
189-193 °C
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
Clave InChI
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation of benzophenone
  • Regio- and stereoselective preparation of axially chiral arylnaphthalene derivatives via rhodium-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of diynes with naphthalenepropynoic acid derivatives in the presence of chiral biaryl bisphosphine ligands
  • Regiodivergent rhodium-catalyzed [(2+2)+2] carbocyclization of 1,6-enynes with Me propiolates
  • Ligand controlled regioselective and stereoselective desymmetrizing rhodium-catalyzed allylic arylation of meso cyclopentene dicarbonates with arylboronic acids to form regioisomeric arylcyclopentenols
  • Platinum(II) complex-catalyzed enantioselective aldol reaction with ketene silyl acetals in DMF at room temperature
  • Stereoselective preparation of chiral N,O-biaryls via Rh-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of conjugate ynamides with diynes
Información legal
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)