Merck
692891
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyridine
97%
Sinónimos:
5-Bromo-2-(methylsulfanyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
204.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
36-41 °C
grupo funcional
bromo
thioether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
CFBYLVDSPYTKPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)