Merck
692840
Sigma-Aldrich
Samarium cobalt, alloy 24
disc, size 10 mm × 6 mm
Sinónimos:
Sm2Co17
About This Item
Fórmula lineal:
Sm2Co17
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101711
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
disc
composición
Cobalt, 49.05 wt. %
copper, 5.95 wt. %
Iron, 17.25 wt. %
Samarium, 25 wt. %
Zirconium, 2.75 wt. %
tamaño
10 mm × 6 mm
InChI
1S/Co.Sm
Clave InChI
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 190 kJ/m3 (24 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.00 T (10.0 kGs)
Coercive Force (Hc): 740 kA/m (9.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2070 kA/m (26.0 kOe)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.