Merck
692344
Sigma-Aldrich
DPBP-bidentate phosphine
95%
Sinónimos:
2,2′ Bis(diphenylphosphino)benzophenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H28OP2
Número de CAS:
Peso molecular:
550.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
152-156 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
O=C(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C37H28OP2/c38-37(33-25-13-15-27-35(33)39(29-17-5-1-6-18-29)30-19-7-2-8-20-30)34-26-14-16-28-36(34)40(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
Clave InChI
RKNMFQXZZRUBQH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for benzophenone-derived catalysts
Información legal
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7473793
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)