Merck
691704
Sigma-Aldrich
Hexadecahydropyrene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26
Número de CAS:
Peso molecular:
218.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.521
densidad
0.984 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C1CC2CCC3CCCC4CCC(C1)C2C34
InChI
1S/C16H26/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h11-16H,1-10H2
Clave InChI
BYBPEZLZCGOWIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Daniel J Letinski et al.
Chemosphere, 150, 416-423 (2016-03-01)
Aqueous solubility is a fundamental physical-chemical substance property that strongly influences the distribution, fate and effects of chemicals upon release into the environment. Experimental water solubility was determined for 18 selected C9-C18 normal, branched and cyclic alkanes. A slow-stir technique