691550
N-Boc-tyramine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
71-75 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-9-8-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,15H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clave InChI
ILNOTKMMDBWGOK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable