Merck
691283
Sigma-Aldrich
Butyl cyanoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 691283, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
impurezas
≤0.10% water
color
APHA: ≤60
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.998-1.002 g/mL at 20 °C
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
Clave InChI
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)