Merck
691267
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-2-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%, complies for IR spectroscopy
Sinónimos:
(OMe)2MeIm-NTf2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11F6N3O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
423.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Formulario
liquid
impurezas
1.1 % (w/w) PF6 (19F-NMR)
mp
58 °C
idoneidad
complies for IR spectroscopy
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
COn1cc[n+](OC)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2O2.C2F6NO4S2/c1-6-7(9-2)4-5-8(6)10-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
YBRWKTHXZKFEDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,3-Dimethoxy-2-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide can be used as:
  • An ionic liquid and NHC precatalyst for cross-coupling reactions.[1]
  • A solvent in the study of solid-liquid equilibria (SLE) of brown coal.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solid-liquid equilibria predictions for the dissolution of brown coal in ionic liquids using a continuum solvation model
Bhoi S, et al.
Fuel Processing Technology, 126, 112-121 (2014)
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)