Merck
691054
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Sinónimos:
(OH)2Im-NTf2
Seleccione un Tamaño
50 G
648,00 €
648,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
648,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5F6N3O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
381.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
648,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4275
idoneidad
complies for IR spectroscopy
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
Clave InChI
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)