Merck
691011
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
≤15% water
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Clave InChI
QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thanh K Pham et al.
Bioorganic chemistry, 101, 104024-104024 (2020-07-07)
The N-capping box is a distinct helix-stabilizing motif frequently found in proteins. In this study, we examined a ruthenium-mediated intramolecular backbone to side chain macrocyclization as a rigidified mimicry of the N-capping box. Experimental data indicate that the 15-membered macrocycle