Merck
690902
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
pureza óptica
ee: ≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
≤15% water
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
Clave InChI
QMBTZYHBJFPEJB-ZCFIWIBFSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Natalie N Nawarawong et al.
Behavioural brain research, 379, 112275-112275 (2019-10-16)
Novelty seeking is a personality trait associated with an increased vulnerability for substance abuse. In rodents, elevated novelty seeking has been shown to be a predictor for elevated drug self-administration and compulsive use. While previous studies have shown that both