Merck
690465
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
Sinónimos:
α-Me-Val-OH, α-Methyl-L-valine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.5% (TLC)
99%
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -3.5±0.5°, c = 1% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
≤0.2% water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)[C@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Clave InChI
GPYTYOMSQHBYTK-LURJTMIESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)