689424
Dehydroacetic acid sodium salt monohydrate
Arxada quality, 98.0-101.0 % (w/w) (T)
Sinónimos:
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
concentración
98.0-101.0 % (w/w) (T)
impurezas
8.2-9.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
cadena SMILES
O.[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na.H2O/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;;/h3,10H,1-2H3;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
XBTXRILZQWUAPE-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable