Merck
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.5% (GC)
97%
Formulario
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.5%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
Clave InChI
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)