Merck
688894
Sigma-Aldrich
Metil 3-aminocrotonato
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Sinónimos:
Metil 3-amino-2-butenoato
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
956592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
crystals
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
concentración
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
impurezas
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
mp
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
cadena SMILES
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves