Merck
688517
Sigma-Aldrich
2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
199-240 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
XFSORZYTTCOBFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Useful quinolinecarboxylic acid for quinoline chemistry.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 1589-1589 (1989)