687944
Ruthenium Metathesis Catalysts Kit I
Sinónimos:
Ruthenium Metathesis Catalysts
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Ruthenium metathesis catalysts kit I consists of 9 samples of Grubbs 1st and 2nd generation catalysts. These catalysts have applications in ring-closing and ring-opening metathesis[1], cross-metathesis[2], ring-opening metathesis polymerization (ROMP)[3] and enyne metathesis.[4]
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 1 gSDS
- 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 100 mgSDS
- 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 100 mgSDS
- 577944Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700, Umicore 100 mgSDS
- 682284Grubbs Catalyst® M205, Umicore 100 mgSDS
- 682330Grubbs Catalyst® M300 100 mgSDS
- 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 100 mgSDS
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.