Merck
687456
Sigma-Aldrich
Methyl N-Boc-2-pyrrolecarboxylate
97%
Sinónimos:
1-(tert-Butyl) 2-methyl pyrrole-1,2-dicarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO4
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 687456, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4848
densidad
1.0466 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-7-5-6-8(12)9(13)15-4/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
BLKOYCNYVYTNAG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)