Merck
687383
2-Iodopropane-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains copper (stablizer)
Sinónimos:
Isopropyl iodide-13C3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3H7I
Peso molecular:
172.97
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
contiene
copper (stablizer)
cambio de masa
M+3
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)