686727
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyanobenzothiophene, Thianaphthene-2-carbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
bp
140 °C/0.5 mmHg
mp
24-28 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H5NS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5H
Clave InChI
RCYHXESNWFYTCU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)