686190
Chlorodicarbonyl(1-(isopropylamino)-2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
96%
Sinónimos:
Dicarbonylchloro[(1,2,3,4,5-η)-1-[(1-methylethylamino]-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]ruthenium
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Cl-].[Ru+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(C)N[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C32H28N.2CO.ClH.Ru/c1-23(2)33-32-30(26-19-11-5-12-20-26)28(24-15-7-3-8-16-24)29(25-17-9-4-10-18-25)31(32)27-21-13-6-14-22-27;2*1-2;;/h3-23,33H,1-2H3;;;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
BRMXQWNTLPPMGQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Synthesis of achaetolide
- Transfer hydrogenation and racemization
- Total synthesis of stagonolide-C
Reactant for synthesis of air-stable racemization catalysts
Racemization catalyst for dynamic kinetic resolution of secondary alcohols
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)