685348
N-Boc-indoline-7-carboxylic acid
90%
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)indoline-7-carboxylic acid, 2,3-Dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
90%
formulario
solid
mp
182 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)