685089
2,2′-[(1R,3R)-2,3,5,10-Tetrahydro-5,10-dioxo-2-phenyl-1H-[1,2,4]diazaphospholo[1,2-b]phthalazine-1,3-diyl]bis[N-[(1S)-1-phenylethyl]benzamide]
Sinónimos:
(R,R,S)-DiazaPhos-PPE
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +105°, c = 1 in THF
mp
258-262 °C
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)c1ccccc1[C@@H]2N3N([C@H](P2c4ccccc4)c5ccccc5C(=O)N[C@@H](C)c6ccccc6)C(=O)c7ccccc7C3=O)c8ccccc8
InChI
1S/C46H39N4O4P/c1-30(32-18-6-3-7-19-32)47-41(51)35-24-12-16-28-39(35)45-49-43(53)37-26-14-15-27-38(37)44(54)50(49)46(55(45)34-22-10-5-11-23-34)40-29-17-13-25-36(40)42(52)48-31(2)33-20-8-4-9-21-33/h3-31,45-46H,1-2H3,(H,47,51)(H,48,52)/t30-,31-,45+,46+/m0/s1
Clave InChI
XLHCPIVFAWUOET-JBVOVCRZSA-N
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Diazaphospholane Ligands for Catalytic Asymmetric Transformations: Professor Landis and co-workers developed a series of new ligands based on chiral 3,4-diazaphospholane structures.