684953
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5260
densidad
1.144 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1C
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
ADCFIKGEGWFWEA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Artículos
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.