Merck
684708
Sigma-Aldrich
4-(Z-amino)cyclohexanol
97%
Sinónimos:
((4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid benzyl ester), (Cbz-amino)-4-hydroxycyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
249.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
161-165 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OC1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13,16H,6-10H2,(H,15,17)
Clave InChI
JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)