Merck
684597
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-13C6,d5-alanine
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinónimos:
(±)-2-Amino-3-phenyl-13C6,d5-propionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
13C6D5CH2CH(NH2)COOH
Peso molecular:
176.18
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Formulario
solid
mp
266-267 °C (lit.)
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c](CC(N)C(O)=O)[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,7+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-HIHZHEAUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)