Merck
684414
Sigma-Aldrich
Boc-L-alanine (2S)-2-hydroxylpropylamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O4
Peso molecular:
246.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 684414, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -1.0°, c = 1 in chloroform
mp
71-80 °C
cadena SMILES
C[C@H](O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-7(14)6-12-9(15)8(2)13-10(16)17-11(3,4)5/h7-8,14H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,16)/t7-,8-/m0/s1
Clave InChI
QBYGMGDPOWAXSC-YUMQZZPRSA-N
Aplicación
Ligand for highly selective asymmetric transfer hydrogenation of prochiral ketones.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Patrik Västilä et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (32), 4039-4041 (2005-08-11)
The direct in situ formation of highly efficient ruthenium-catalysts for the asymmetric reduction of ketones was obtained by combining chiral ligand building blocks with a ruthenium precursor.
Artículos
Novel ligands enable efficient ketone reduction for chiral building block synthesis.