Merck
683922
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Sinónimos:
1-(3-Cyanophenyl)-2-(trimethylsilyl)acetlene, 3[(Trimethylsilanyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
199.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
42-47 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9H,1-3H3
Clave InChI
QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)