Merck
683906
Sigma-Aldrich
2-Acetamidophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CONH)C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
>300 °C
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BNO3/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
UMOPBIVXPOETPG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Highly substituted acenes via rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
  • Anticancer pyrimidines with multiple-kinase inhibitory effect
  • 3,4-ring fused 7-azaindoles and deazapurines as potent JAK2 inhibitors
  • Polycyclic azaindoles as JAK2 inhibitors
  • ROS1 receptor tyrosine kinase inhibitors
  • 2-aminopyrazolopyridines as Polo-like kinase 1 inhibitors
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)