Merck
683728
Sigma-Aldrich
6-Chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Chloro-6,7-methylenedioxy-3-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
230-234 °C
cadena SMILES
Clc1nc2cc3OCOc3cc2cc1C=O
InChI
1S/C11H6ClNO3/c12-11-7(4-14)1-6-2-9-10(16-5-15-9)3-8(6)13-11/h1-4H,5H2
Clave InChI
BFMGNLHCLPBIHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starter in the synthesis of the quinoline based natural products
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Mark A Elban et al.
Organic letters, 8(16), 3513-3516 (2006-07-28)
[reaction: see text] 10,11-Methylenedioxy-14-azacamptothecin, a potent analogue of the antitumor agent camptothecin (CPT), has been prepared via a key condensation between AB and DE ring precursors. The biological testing of this compound validated a strategy for modulation of the off-rate