Merck
683671
Sigma-Aldrich
Neopentylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2,2-Dimethylpropylboronic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
105,00 €
105,00 €
Precio de catálogo210,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
105,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H13BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Precio de catálogo210,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
85-89 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)