Merck
683531
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5IN2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
59-64 °C
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Cn1cc(I)cn1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
Clave InChI
RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)