683272
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
168-172 °C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=O
InChI
1S/C10H7FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)10-8(6-14)5-12-13-10/h1-6H,(H,12,13)
Clave InChI
CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable