Merck
682616
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % octadecylamine
Sinónimos:
Nanomer® I.30E, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Formulario
powder
contiene
25-30 wt. % octadecylamine
Matriz
Montmorillonite clay base material
tamaño de partícula
≤20 μm
Aplicación
For representative application data and nanocomposite processing methods see datasheets T11 and T13.
Incorporated in amine-cured epoxy polyurethanes
  • Speed up cure catalyst
  • Improve modulus
  • Increase Tg
  • Enhance chemical resistance
Información legal
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)