Merck
682470
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7BrN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
251.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
170-176 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)cc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
BGILQOXCWMHWOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)