Merck
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitrile
97%
Sinónimos:
3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propionitrile, 4-Fluoro-μ-oxobenzenepropanenitrile, 4-Fluorophenacyl cyanide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6FNO
Número de CAS:
Peso molecular:
163.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
84-88 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
nitrile
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
Clave InChI
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)