Merck
681792
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylbenzenesulfenamide
97%
Sinónimos:
2-Methyl-N-(phenylthio)propan-2-amine, N-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfenamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NS
Número de CAS:
Peso molecular:
181.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
índice de refracción
n20/D 1.5457
bp
57-60 °C/0.3 mmHg
densidad
0.997 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)NSc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NS/c1-10(2,3)11-12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,1-3H3
Clave InChI
AAQBFMPKCDTAJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
In the presence of NCS, this sulfenamide catalyzes the mild and selective oxidation of primary and secondary alcohols to the respective aldehydes and ketones.[1]
Reactant for:
  • Anti-SN2′ Mitsunobu reaction with chiral hydroxy-alpha-alkenylsilanes to give vinylsilanes
  • Anodic oxidation reactions
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Teruaki Mukaiyama
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(42), 5590-5614 (2004-10-08)
This Review describes the basic concepts that have guided our exploration of new chemical reactions by giving examples of results from my research group. Our strategy of carrying out research is to investigate three to four different topics at a