Merck
681628
Sigma-Aldrich
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
97%
Sinónimos:
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
84-88 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)