681563
(6-Bromo-1-oxohexyl)ferrocene
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
35.1-37.3 °C
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H14BrO.C5H5.Fe/c12-9-5-1-2-8-11(13)10-6-3-4-7-10;1-2-4-5-3-1;/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2;1-5H;
Clave InChI
OKQJDMQNWSDYMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Maleimide-modified phosphonium ionic liquids
- Metal-containing histamine H3 receptor ligands
- Ferrocene-containing polymers as electron transfer mediators
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable